主要文件
1.10660
Millipore
GranuCult® 初级 MRS 琼脂 (de MAN, ROGOSA 和 SHARPE)
according to ISO 15214, for Lactobacillus spp., suitable for microbiology
别名:
乳酸杆菌 琼脂, 乳酸杆菌 琼脂根据De Man,Rogosa和Sharpe的, 乳酸杆菌 选择性培养基, DeMan, Rogosa, Sharpe 琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106200
NACRES:
NA.74
agency
APHA
according to ISO 15214
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
包裝
pkg of 500 g
製造商/商標名
GranuCult® prime
儲存條件
dry media (Keep tightly closed)
技術
microbiological culture: suitable
顏色
beige
pH值
5.5-5.9 (25 °C, 66.24 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解度
68.2 g/L
體積密度
600 kg/m3
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Lactobacillus spp.
一般說明
GranuCult® 特级 MRS 琼脂 (de MAN, ROGOSA 和 SHARPE)是一种 乳酸杆菌 选择性培养基。该培养基含有聚山梨醇酯、醋酸酯、镁和锰,这些都是乳酸杆菌的已知的特殊生长因子,并且是丰富的营养基。由于该培养基选择性较低,它可以支持 片球菌属明串珠菌属 以及其他次级细菌的生长。
應用
GranuCult® 特级 MRS 琼脂适用于从所有类型的材料中分离、计数和培养 乳酸菌 属 其他中温性乳酸菌。
特點和優勢
  • GranuCult® 提供优质的颗粒状培养基。
  • 由于可降低吸入粉尘和有毒物质的风险,更安全和可持续,从而创造了更安全的工作环境。
  • 具有良好的可湿性、溶解性和自由流动性。
  • 方便使用,即使在温暖和潮湿环境下也能将组分分离和结块的情况降至最低。
  • 批次间重复性高
  • 保质期长达五年
  • 测试菌株数超过所有监管要求
  • 造粒技术允许培养基内添加多种补充剂,无需再额外添加
分析報告
外观(澄清度):澄清
外观(颜色):棕色
pH值(25 °C):5.6-5.8
固化行为(2 hrs.,45 °C):液体
根据最新版本的DIN EN ISO 11133进行生长促进测试。
参考培养基上的接种物(嗜酸乳杆菌 ATCC 4356(WDCM 00098)):
参考培养基上的接种物(沙克乳酸杆菌 ATCC 15521(WDCM 00015)):
参考培养基上的接种物(乳酸乳球菌属乳酸菌 ATCC 19435(WDCM 00016)):
参考培养基上的接种物(戊糖片球菌 ATCC 33316(WDCM 00158)):
参考培养基上的接种物(有害片球菌 ATCC 29358(WDCM 00022)):
菌落计数(嗜酸乳杆菌 ATCC 4356(WDCM 00098)):
菌落计数(沙克乳酸杆菌 ATCC 15521(WDCM 00015)):
菌落计数(乳酸乳球菌属乳酸菌 ATCC 19435(WDCM 00016)):
菌落计数(戊糖片球菌 ATCC 33316(WDCM 00158)):
菌落计数(有害片球菌 ATCC 29358(WDCM 00022)):
在测试培养基上回收率(沙克乳酸杆菌 ATCC 15521(WDCM 00015)): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(嗜酸乳杆菌 ATCC 4356(WDCM 00098)): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(乳酸乳球菌属乳酸菌 ATCC 19435(WDCM 00016)): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(戊糖片球菌 ATCC 33316(WDCM 00158)): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(有害片球菌 ATCC 29358(WDCM 00022)): ≥ 70 %
生长(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):总抑制
生长(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):总抑制
生长(蜡状芽孢杆菌 ATCC 11778(WDCM 00001)):总抑制
生长(两歧双歧杆菌 ATCC 11863):良好生长
孵育:30 ± 1 °C需氧条件下72 ± 3小时;厌氧双歧杆菌
70 %的回收率等于0.7的生产率值。
所示的菌落数为三次测定的总和。
参考培养基:MRS-琼脂
其他說明
  • 不要使用结块或褪色的培养基。
  • 制备好的培养基是澄清、棕色的。
  • 制备好的培养基可在 +2 °C 到 + 8 °C °C 黑暗和避免蒸发的环境下储存 14 天。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Joanna Teichert et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(2) (2020-02-26)
Color is important for the consumer when making a purchase decision. Mare's milk and, thus, fermented mare's milk is little known to consumers. Thus, it is worth presenting research showing the extent of color change during the production and storage
Emrah Gungor et al.
Poultry science, 99(1), 471-478 (2020-05-18)
This study was conducted to investigate the effect of dietary raw sour cherry kernel (RC) or fermented sour cherry kernel (FC) on apparent digestibility, ileal morphology, and caecal microflora in broiler chickens. Raw sour cherry kernel was fermented by Aspergillus