产品名称
亚硫酸盐测试, colorimetric, 10-400 mg/L (SO32-), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
sulfite
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
測量範圍
10-400 mg/L (SO32-)
相容性
for use with MQuant® StripScan App
檢測方法
colorimetric
環保替代類別
儲存溫度
2-8°C
一般說明
方法:使用试纸条的比色法,10 - 40 - 80 - 180 - 400 mg/L (SO32-),MQuant®
MQuant®亚硫酸盐试纸适用于食品分析,特别适用于葡萄酒和果汁、硫熏食品(如新鲜和干燥水果)、鱼类、贝类、甲壳类和肉末食品的检测。亚硫酸根离子与亚铁氰化钾、硫酸锌和硝普钠混合物反应形成红色化合物。通过目视比较试纸条的反应区与各色度块,可半定量测定亚硫酸盐浓度。该试纸非常适合以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Reflectoquant® 和Spectroquant®亚硫酸盐测试)之前对亚硫酸盐浓度和可能的稀释因子进行估算。
可持续发展设计:
通过探索改善产品组合中现有产品的方法,我们始终一致地展现出我们对地球和可持续未来的承诺。最近我们评估了当前的MQuant®试纸产品线,目的是为了发现减少环境影响同时不影响产品性能的重要机会。
本品的环保贡献:
- 试纸用量减少
- 再生铝管包装
- 说明书电子化
欢迎了解详情:试纸小改变,环境大影响。
聯結
法律資訊
实验方案
Preparation of a standard solution for Sulfite
相关内容
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.