主要文件
1.09772
Supelco
COD Test, photometric
photometric, 10-150 mg/L (COD), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
COD测试预装试剂(无汞), photometric, 10-150 mg/L (COD), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
分析物功能類別
chemical oxygen demand (COD)
測量範圍
10-150 mg/L (COD)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度计,10.0-150.0 mg/L,Spectroquant®
化学需氧量(COD)是有机物质氧化时耗氧量的衡量指标,它明确指示了水源质量,无疑是(废)水分析的最重要参数之一。我们的Spectroquant® COD测试可让用户准确定量样品的COD水平。
这些特殊的无汞COD检测试剂盒要求样品不含氯化物,以避免干扰和错误的结果。所有的Spectroquant®反应池和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID,可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
所有的Spectroquant®反应池和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID,可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
We are a global leader in the life science industry and have produced test kits to measure numerous analytes. Water Online spoke with us about advances in measuring chemical oxygen demand.