Merck
所有图片(4)
主要文件
1.09621
Supelco
乙二醇
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USP
别名:
乙二醇, 乙二醇,1,2-乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H6O2
CAS号:
分子量:
62.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
203-473-3
NACRES:
NA.05
bp:
197.6 °C/1013 hPa
等級
reagent grade
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
蒸汽壓力
0.053 hPa ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
410 °C
expl. lim.
3.2-15.3 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
雜質
≤0.00002% Chloride (Cl)
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.001% Acidity (as CH3COOH)
≤0.005% Formaldehyde
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.431-1.433
pH值
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
197.6 °C/1013 hPa
mp
-14--10 °C
轉變溫度
flash point 111 °C
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
正離子痕跡
Fe: ≤0.00005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
EMSURE 等级的溶剂适用于广泛的经典实验室应用,并且常用于受监管且要求很高的实验室应用。EMSURE 提供全球最佳和最广泛的产品规格。在此声明,我们的EMSURE 系列产品符合ACS、欧洲药典(Reag.Ph Eur)试剂部分以及ISO标准。
應用
乙二醇已用作溶剂:
  • 溶液中单分子的二极管激光检测。
  • 金纳米颗粒合成中的还原剂。
此外,乙二醇也用作聚酯纤维和树脂的重要前体。
聯結
Discover EMSURE - to be more than sure!
其他說明
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
239.0 °F - open cup
閃點(°C)
115 °C - open cup