產品線
Certipur®
pH值
2.0 (20 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
應用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
形式
mixture
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该缓冲液(柠檬酸/氢氧化钠/盐酸)采用优质试剂和高纯度的溶解用水通过重量法制备而成,并经ISO/IEC 17025认可校准实验室质控和验证。其pH值为2.00(20°C),根据DIN 19268要求,采用5点校准法,使用玻璃复合电极,参照认证一级参考标准品(符合DIN 19266、IUPAC、NIST、美国药典和欧洲药典标准)进行验证。
请访问ISO证书和现场质量自我评估以获取当前证书
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载证书,以查看认证价值,包括不确定性和过期日期。
请访问ISO证书和现场质量自我评估以获取当前证书
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载证书,以查看认证价值,包括不确定性和过期日期。
應用
它可用于pH测量仪的校准、验证和监测分析程序,并作为检测其他缓冲液的对照。
特點和優勢
- 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证实验室检测和验证
- 可追溯至NIST SRM标准物质和PTB认证一级参考物质
- 密封瓶装的即用型溶液,创新的Titripac® 包装减少废弃物,带来积极的环境影响
- 3年保质期有助于长期使用
- 随附详细和批次特定的分析证书(CoA),便于有效审计
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推薦
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1