主要文件
1.09288
Supelco
铜(II)乙二胺溶液
DIN 54270, for measuring the viscosity of cellulose
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352402
NACRES:
NA.05
品質等級
形狀
liquid
pH值
12.0-12.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
密度
1.10 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
分析報告
鉴别(红外光谱):通过测试
铜:0.95 - 1.05 mol/l
乙二胺:1.90 - 2.10 mol/l
pH值(1 %;水):12.0 - 12.5
密度(d 20/4):1.096 - 1.102
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3