Key Documents
1.08917
Supelco
氯氧化锆(IV)八水合物
for analysis EMSURE®
别名:
氯氧化锆(IV)八水合物, 氧氯化锆
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl2OZr · 8H2O
CAS号:
分子量:
322.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-717-9
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥97.0% (gravimetric)
形狀
solid
效力
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
密度
1.91 g/cm3 at 20 °C
體積密度
800 kg/m3
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.015%
正離子痕跡
Fe: ≤0.001%
Ti: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/2ClH.8H2O.O.Zr/h2*1H;8*1H2;;
InChI 密鑰
FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(重量分析): ≥ 97.0 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.015 %
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
Ti(钛): ≤ 0.005 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1