主要文件
1.08488
Millipore
尿素
for biochemistry
别名:
碳酰二胺, 碳酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CONH2
CAS号:
分子量:
60.06
Beilstein:
635724
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
200-315-5
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
solid
效力
8471 mg/kg LD50, oral (Rat)
8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
技術
titration: suitable
pH值
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
溶解度
1000 g/L
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
體積密度
720‑760 kg/m3
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI 密鑰
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于蛋白质变性以及作为不溶性或变性蛋白的温和增溶剂。可用于从已由 6M 盐酸胍变性的样品(如包涵体)复性蛋白质。可与盐酸胍和二硫苏糖醇 (DTT) 一起用于复性变性蛋白以恢复其天然或活性形式。
分析報告
Purity (DSC (differential scanning calorimetry)): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: Colorless crystals or white crystalline powder.
Appearance of solution (100 g/l, water): Clear and colorless.
Melting point (DSC (differential scanning calorimetry)): 132 - 135 °C
UV-Absorption (260 nm; 8 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.1
UV-Absorption (280 nm; 8 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.1
Cyanide (CN): ≤ 0.000001 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0004 %
Fe (Iron): ≤ 0.00002 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.00001 %
Biuret: ≤ 0.05 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 0.01 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
尿素 analytical standard
Supelco
56180
尿素