主要文件
1.08297
Supelco
二甲苯(同位素异构混合物)
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
别名:
混合二甲苯溶剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12191501
NACRES:
NB.21
bp:
136-145 °C/1013 hPa
等級
ACS reagent
for analytical purposes
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽壓力
8 hPa ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
形狀
liquid
dilution
(for analytical testing)
運動黏度
<0.9 cSt(20 °C)
bp
136-145 °C/1013 hPa
mp
-25 °C
轉變溫度
flash point 24 °C
溶解度
0.175 g/L
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
一般說明
分析级 EMSURE® ACS,ISO,Reag.Ph Eur
聯結
Discover EMSURE - to be more than sure!
其他說明
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
75.2 °F
閃點(°C)
24 °C