主要文件
1.08181
Millipore
Thiamine chloride hydrochloride
for biochemistry
别名:
Thiamine chloride hydrochloride, Aneurin hydrochloride, Vitamin B1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17ClN4OS · xHCl
CAS号:
分子量:
300.81 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
酶委員會索引編號:
200-641-8
NACRES:
NA.21
品質等級
形狀
solid
效力
3710 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
2.7-3.3 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
248 °C (decomposition)
體積密度
500 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[s]1c[n+](c(c1CCO)C)Cc2c(nc(nc2)C)N.[Cl-].[Cl-].[H+]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Identity (IR-spectrum): conforms
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water: ≤ 5.0 %
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1