主要文件
1.08101
Supelco
四氢呋喃
≥99.9% (GC), suitable for HPLC, LiChrosolv®
别名:
丁烯氧化物, 四亚甲基氧化物, 氧杂环戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O
CAS号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191504
酶委員會索引編號:
203-726-8
NACRES:
NA.03
bp:
65-67 °C (lit.)
产品名称
四氢呋喃, for liquid chromatography LiChrosolv®
蒸汽密度
2.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
描述
isocratic
產品線
LiChrosolv®
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Peroxide
≤0.02% Water
蒸發殘留物
≤1.0 mg/L
透射率
218 nm, ≥30%
230 nm, ≥35%
250 nm, ≥65%
280 nm, ≥95%
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
pH值
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -20 °C
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI 密鑰
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
LiChrosolv®溶剂具有较高的紫外线透射率、低颗粒数、低酸碱度和低蒸发残留量,是可重现色谱分离的理想选择。
應用
用作色谱分析溶剂。
也用于美国药典(USP)专论方法中的合规药物仪器分析。
特點和優勢
  • 玻璃瓶封装
  • 高分离度、灵敏度和优化的色谱峰基线分离
準備報告
产品已经过0.2 μm滤器过滤
分析報告
纯度 (GC): ≥ 99.9 %
一致性(IR):符合
蒸发残留物: ≤ 1.0 mg/l
水: ≤ 0.02 %
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
过氧化物: ≤ 0.02 %
透射率(218 nm): ≥ 30 %
透射率(230 nm): ≥ 35 %
透射率(250 nm): ≥ 65 %
透射率(280 nm): ≥ 95 %
经0.2 µm过滤器过滤
其他說明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律資訊
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-6.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-21.2 °C - closed cup
访问文档库
Jan Soukup et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 102-111 (2014-12-30)
Excess adsorption of water from aqueous acetonitrile mobile phases was investigated on 16 stationary phases using the frontal analysis method and coulometric Karl-Fischer titration. The stationary phases include silica gel and silica-bonded phases with different polarities, octadecyl and cholesterol, phenyl
实验方案
Catalyst screening, KitAlysis™ High-Throughput Screening Kits, Thin layer chromatography (TLC), parallel analysis, parallel synthesisigh-Throughput Buchwald-Hartwig Amination Reaction Screening Kit, TLC-MS analysis