主要文件
1.07826
Supelco
Tin
foil about 0.04 mm thick
别名:
Tin
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Sn
CAS号:
分子量:
118.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141745
酶委員會索引編號:
231-141-8
NACRES:
NA.21
等級
for analytical purposes
品質等級
形狀
solid
bp
2260 °C/1013 hPa
mp
232 °C
密度
7.3 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI 密鑰
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Identity (Sn): positive
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3