主要文件
1.07748
Supelco
硅胶
for preparative layer chromatography
别名:
Silica gel
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41115711
酶委員會索引編號:
231-545-4
NACRES:
NB.21
材料
silica gel 60 matrix
品質等級
形狀
powder
效力
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 2.5 kg
技術
preparative TLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
粒徑
5-40 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
pH值
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
體積密度
200‑800 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Appearance: conforms
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Particle size: 90% ≤55 µm
Application test: conforms
The data to the particle size are related to the pure Silica gel before additive addition.