主要文件
1.07709
Millipore
亚硒酸盐胱氨酸富集肉汤
别名:
亚硒酸盐胱氨酸肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
形狀
medium granules
技術
microbiological culture: suitable
pH值
6.8-7.2 (37 °C, 23 g/L in H2O)
溶解度
23 g/L
應用
clinical testing
food and beverages
microbiology
pathogen testing
一般說明
用于沙门氏菌的富集
儲存和穩定性
在+15℃以下储存。
分析報告
外观(澄清度):澄清
外观(颜色):淡黄色
pH值(25℃):6.8-7.2
参考培养基上的接种物(鼠伤寒沙门氏菌ATCC 14028(WDCM 00031)):10-100
参考培养基上的接种物(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)):≥1E+04
生长(鼠伤寒沙门氏菌ATCC 14028(WDCM 00031)):+
生长(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)):抑制
24小时后从混合接种物中富集(鼠伤寒沙门氏菌ATCC 14028(WDCM 00031)):+
24小时后从混合接种物中富集(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)):-
孵育:在35℃下24小时;XLD琼脂检测混合培养中沙门氏菌
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2