主要文件
1.07434
Millipore
L-脯氨酸
for biochemistry
别名:
L-脯氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
115.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
205-702-2
NACRES:
NA.21
品質等級
形狀
solid
效力
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-222 °C (decomposition)
溶解度
1500 g/L
密度
1.35-1.38 g/cm3 at 25 °C
體積密度
500 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[N+H2]1C(CCC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI 密鑰
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
用于生物化学
應用
L-脯氨酸,用于生物化学。CAS 147-85-3,pH 5 - 7(100 g/l,H₂O,20 °C)。
分析報告
含量测定(高氯酸滴定,以干燥品计)≥ 99.0 %鉴别(IR-光谱)通过测试外观白色或几乎白色结晶性粉末或无色晶体溶液外观(50 g/l;水)无色澄清Spec. Rotation 比旋度(α 20/D,40 g/l,水,以干燥品计) -84.0 bis -86.0氯化物(Cl)≤ 0.02 %硫酸盐(SO₄)≤ 0.03 %重金属(以Pb计)≤ 0.001 %茚三酮阳性物质(LC)(任何茚三酮阳性杂质)≤ 0.2 %茚三酮阳性物质(LC)(铵(570 nm))≤ 0.02 %茚三酮阳性物质(LC)(总杂质)≤ 0.5 %干燥失重(105 °C)≤ 0.4 %
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1