主要文件
1.07238
Supelco
Phenolphthalein solution
pH indicator solution, 0.375% in Methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12171502
NACRES:
NA.21
产品名称
Phenolphthalein solution 0.375% in methanol,
agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
品質等級
形狀
liquid
expl. lim.
5.5-36.5 % (v/v)
轉變溫度
flash point 11 °C
密度
0.80 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F
閃點(°C)
11 °C