主要文件
1.06682
Supelco
Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate
for analysis EMSURE®
别名:
Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate, Ammonium sodium hydrogen phosphate, Microcosmic salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
H5NNaO4P · 4H2O
CAS号:
分子量:
209.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
235-860-8
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
solid
pH值
8.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
79 °C
溶解度
167 g/L
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
As: ≤0.00005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[P](=O)([O-])(O)O.N.O.O.O.O
InChI
1S/H3N.Na.H3O4P.4H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;/h1H3;;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q;+1;;;;;/p-1
InChI 密鑰
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1