主要文件
1.05719
Supelco
TLC板,硅胶60 F₂₅₄
pkg of 200 plates, plate L × W 5 cm × 10 cm, glass support
别名:
硅胶 60 薄层色谱板
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 200 plates
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
250 μm
板長度 × 寬度
5 cm × 10 cm
粒徑
10-12 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
200个玻璃板 5 x 10 cm
我们的经典硅胶薄层层析板是根据我们久经考验的硅胶60组成,并且还具有独特的聚合物粘结剂在一个非常贴和硬表面也不会开裂或起泡,甚至允许与表面铅笔书写而不会有风险和破坏层。
應用
玻璃TLC板,涂有荧光指示剂F254的硅胶。用于薄层层析应用的TLC硅胶板是以200块5x10 cm尺寸的包装进行提供的。
聯結
替代:5719-2; 5719
分析報告
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):9.7 - 11.7 µm
层厚度:210 - 270 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
色谱检测:
A)显色试验
hRf 值
-bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
11 - 25
- Ceres Black G,颜色测试,亲脂性:34 - 48
- 紫罗兰色,颜色测试,亲脂性:52 - 67
分离数(颜色测试,亲脂性): ≥ 9.0
B)类固醇测试
hRf 值
-氢化可的松,类固醇测试:
25 - 37
- Reichstein S,类固醇检测:37 - 49
- 氢化可的松,类固醇检测:42 - 54
在调节板上测定的典型值
洗脱剂A)甲苯(45%相对湿度)
洗脱剂B)乙酸乙酯/甲苯(95+5 v/v;20%相对湿度)