主要文件
1.05637
Supelco
PLC 板, 硅胶 60 F₂₅₄+₃₆₆, 2 mm
pkg of 12 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 12 plates
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
2 mm
板長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
12个玻璃板 20 x 20 cm
聯結
替代:5637; 5637-7