產品線
EMPLURA®
化驗
≥99.0% (cerimetric)
形狀
solid
效力
3613 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
mp
>50 °C (Elimination of water of crystallisation)
體積密度
950‑1050 kg/m3
正離子痕跡
As: ≤0.0003%
Cu: ≤0.0025%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0025%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
InChI 密鑰
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(铈滴定): ≥ 99.0 %
As(砷): ≤ 0.0003 %
Cu(铜): ≤ 0.0025 %
Pb(铅): ≤ 0.001 %
Zn(锌): ≤ 0.0025 %
As(砷): ≤ 0.0003 %
Cu(铜): ≤ 0.0025 %
Pb(铅): ≤ 0.001 %
Zn(锌): ≤ 0.0025 %
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2