等級
ACS reagent
for analytical purposes
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
3.9 (vs air)
蒸汽壓力
41 mmHg ( 21 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
745 °F
效力
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
6 %
dilution
(for analytical testing)
雜質
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
APHA: ≤10
透射率
250-420 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.391 (lit.)
pH值
7
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -12 °C
密度
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI 密鑰
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 乙酰基修饰氨基酸在反胶束中的特性:一种非侵入性的物理化学方法。:该研究利用异辛烷在反胶束中探索乙酰基修饰氨基酸的行为。研究结果强调了异辛烷在促进非侵入性和物理化学分析中的作用,强调了其在分析化学和生物化学研究中的重要性(Mehta et al., 2007)。
- 非离子型表面活性剂是提高酶在阳离子反胶束界面活性的关键。:研究了利用异辛烷与非离子表面活性剂形成阳离子反胶束以提高酶活性。在这种情况下,异辛烷的有效性强调了它在生物催化和酶研究中的价值(Shome et al., 2007)。
- 卵磷脂有机凝胶用作生物活性化合物载体。微畴性质研究。:该研究探讨了异辛烷在卵磷脂有机凝胶中用于携带生物活性化合物的应用。异辛烷在稳定有机凝胶内微结构域方面的作用对其在药物输送系统中的有效性至关重要(Avramiotis et al., 2007)。
- 通过溶解N-甲基-2-喹诺酮的光二聚化,切换aot -异辛烷-水微乳液的电导率。:该研究证明了AOT-水微乳液中使用异辛烷通过光二聚化来改变电导率。该研究强调了异辛烷在开发先进化学和物理应用的反应材料方面的效用(Bufe and Wolff, 2006)。
- 含偶氮苯部分冠醚的光致变色性。:利用异辛烷研究了偶氮苯冠醚的光致变色性。这些发现强调了异辛烷在促进与材料科学和光化学相关的光反应材料研究中的作用(Janus and Sworakowski, 2005)。
聯結
其他說明
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
10.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-12 °C - closed cup