Key Documents
1.04724
Supelco
Indigo carmine (C.I. 73015)
for analysis
别名:
Indigo carmine (C.I. 73015)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H8N2Na2O8S2
CAS号:
分子量:
466.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171506
酶委員會索引編號:
212-728-8
NACRES:
NB.21
品質等級
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
成份
dye content, ≥80% spectrophotometric assay
損耗
≤10% loss on drying, 110°C
pH值
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>340 °C
溶解度
1 g/L
密度
0.71 g/cm3 at 29 °C
體積密度
700‑900 kg/m3
λmax
608-612 nm in water
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C16H10N2O8S2.2Na/c19-15-9-5-7(27(21,22)23)1-3-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-8(28(24,25)26)2-4-12(10)18-14;;/h1-6,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b14-13+;;
InChI 密鑰
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
分析報告
Dye content (spectrophotometrically): ≥ 80 %
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (water): 608 - 612 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; water): 380 - 475
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1