agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
形狀
solid
mp
200 °C
體積密度
220 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
N(c2c(cccc2)O)\C=C\N=C1C=CC=CC1=O
InChI
1S/C14H12N2O2/c17-13-7-3-1-5-11(13)15-9-10-16-12-6-2-4-8-14(12)18/h1-10,15,17H/b10-9+,16-12?
InChI 密鑰
OMJNMRJMNUREOJ-KOBPNRPCSA-N
應用
- 光度法测定试剂乙二醛缩双(2-羟基苯胺)的一种新配位模式。: 本研究介绍了乙二醛缩双(2-羟基苯胺)的一种新配位模式,描述了它在各种钌配合物中作为双-双齿桥联配体(bis-bidentate bridging ligand)的用途。该研究涉及一种氧化还原活性复合物,该复合物含有自由基连接的二钌(III)和独特的钌(III)/钌(IV)中间体,研究说明了该复合物在光度法分析和氧化还原化学中的潜在应用(Kar et al., 2005)。
分析報告
含量测定(ex N): ≥ 97
鉴别(红外光谱):通过测试
熔点:约200
硫酸灰分: ≤ 0.1 %
干燥失重(105 °C): ≤ 0.5 %
金属测定适用性:通过测试
鉴别(红外光谱):通过测试
熔点:约200
硫酸灰分: ≤ 0.1 %
干燥失重(105 °C): ≤ 0.5 %
金属测定适用性:通过测试
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3