Key Documents
1.03935
Supelco
Iron(III) phosphate
for analysis calcined (max. 0.001% SO₄) EMSURE®
别名:
Iron(III) phosphate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
FeO4P
CAS号:
分子量:
150.82
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
233-149-7
品質等級
產品線
EMSURE®
形狀
solid
成份
Fe, ≥33% iodometric
PO4, ≤68% gravimetric
損耗
≤0.1% loss on ignition, 700 °C
密度
2.87 g/cm3 at 20 °C
體積密度
900 kg/m3
負離子痕跡
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.001%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Fe.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
InChI 密鑰
WBJZTOZJJYAKHQ-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Assay (iodometric, Fe): ≥ 33 %
Assay (gravimetric, PO₄): ≤ 68 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.001 %
Loss on ignition (700 °C): ≤ 0.1 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3