主要文件
1.03252
Millipore
2,2-Bis(hydroxyethyl)-(iminotris)- (hydroxymethyl)-methane
BIS-TRIS
别名:
2,2-Bis(hydroxyethyl)-(iminotris)- (hydroxymethyl)-methane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H19NO5
CAS号:
分子量:
209.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
230-237-7
NACRES:
NA.05
品質等級
形狀
solid
pH值
9.4-9.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
溶解度
soluble 579.9 g/L
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
N(C(CO)(CO)CO)(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI 密鑰
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Absorbance A (280 nm; 10 %; 1 cm; water): ≤ 0.1
pH-value (2 %; water): 9.4 - 9.8
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Loss on drying (60 °C; vacuum): ≤ 1.0 %
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2