主要文件
1.02273
Supelco
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
for analysis EMSURE® ACS
别名:
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate, Cerium(IV) ammonium sulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)4Ce(SO4)4 · 2H2O
CAS号:
分子量:
632.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-567-4
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.0% ((NH4)4Ce(SO4)4·2H2O basis, potentiometry)
形狀
solid
雜質
≤0.005% Substances insoluble in diluted sulfuric acid
pH值
1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
體積密度
800 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.005%
正離子痕跡
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Ce].[S](=O)(=O)(O)O.N.O
InChI
1S/Ce.H3N.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H2,1,2,3,4);1H2
InChI 密鑰
AAXMWILTYFSCCH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Assay (potentiometric, (NH4)₄Ce(SO₄)₄· 2 H₂O): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in diluted sulfuric acid: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3