Merck
所有图片(4)
主要文件
1.01843
Supelco
叔丁基甲基醚
EMPLURA®
别名:
叔丁基甲基醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3COCH3
CAS号:
分子量:
88.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
216-653-1
NACRES:
NA.05
bp:
55.3 °C/1013 hPa
蒸汽壓力
268 hPa ( 20 °C)
品質等級
產品線
EMPLURA®
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
460 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-8.5 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
雜質
≤0.001% Free acid (as CH3COOH)
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.05% Water
蒸發殘留物
≤0.005%
運動黏度
0.464 cSt(20 °C)
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
轉變溫度
flash point -28 °C
溶解度
42 g/L
密度
0.74 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI 密鑰
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
EMPLURA® 是我们高纯度产品的低成本替代选择。通过EMPLURA 我们为非管制行业中的多种基本应用以及要求不高的应用、制备实验室工作和清洁目的提供一系列溶剂。EMPLURA 溶剂提供了充足的规格信息和最重要的参数。
應用
  • 烃中C-H键在臭氧化过程中烷基氢氧化物(ROOOH)和三氧化二氢(HOOOH)形成中HOOO自由基的证据: 本研究使用叔丁基甲基醚考察了烃类臭氧化过程中氢三氧化物和三氧化二氢的形成,提供了有关自由基化学和臭氧化过程的见解(Cerkovnik et al., 2002).
  • 液相色谱和免疫亲和柱净化法测定婴儿食品中的赭曲霉毒素A:实验室间研究。: 在用于检测婴儿食品中赭曲霉毒素A的净化过程中,该研究使用了叔丁基甲基醚,通过可靠的分析方法证明了其可以有效地确保食品安全(Burdaspal et al., 2001).
  • 用于测定大鼠血浆中甜菊醇的灵敏高效液相色谱/质谱法: 本文重点介绍了叔丁基甲基醚在灵敏的HPLC/MS方法开发中的用途,用于分析生物样品中的甜菊醇,研究展示了其在药代动力学和毒理学研究中的应用(Wang et al., 2004).
  • 有机介质中脂肪酶与甘油和二醇类似物酯化反应的脂肪酸选择性比较: 该研究利用叔丁基甲基醚研究了酯化反应中脂肪酶的选择性,说明了其在生物催化和酶过程工业应用中的重要性(Lee & Parkin, 2000).
  • 以随机诱变来分析细胞色素P450 2A6的香豆素7-羟基化活性: 本研究利用叔丁基甲基醚分析细胞色素P450中的酶活性,证明了其在生化测定和酶动力学研究中的实用性(Kim et al., 2005).
分析報告
纯度 (GC): ≥ 99.0%
同一性(IR):符合
游离酸(CH₃COOH形式): ≤ 0.001 %
密度(d 20 °C/4 °C):0.740-0.742
过氧化物(H₂O₂形式): ≤ 0.005 %
蒸发残留物: ≤ 0.005 %
水: ≤ 0.05 %
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-18.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-28 °C - closed cup