主要文件
1.01564
Supelco
Sodium hydroxide on support
granulated about 1.6-3 mm, for elementary analysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352305
品質等級
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Acid-base reactions
技術
titration: suitable
pH值
13.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
體積密度
800 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
分析報告
Absorption capacity for CO₂: ≥ 50.0 %
Loss on ignition (800 °C): ≤ 25.0 %
Bulk density: about 70 g/100ml
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1