主要文件
1.01190
Supelco
di-Ammonium oxalate monohydrate
EMPLURA®
别名:
di-Ammonium oxalate monohydrate, Oxalic acid ammonium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2C2O4 · H2O
CAS号:
分子量:
124.10 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
214-202-3
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
產品線
EMPLURA®
化驗
≥99.0% (manganometric)
形狀
solid
燃燒殘留物
≤0.1% (as sulfate)
pH值
6.5 (20 °C, 41.8 g/L in H2O)
mp
>123 °C (decomposition)
密度
1.5 g/cm3 at 20 °C
體積密度
480 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
正離子痕跡
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N.N.OC(=O)C(=O)O.O
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChI 密鑰
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Assay (manganometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.1 %
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1