等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
產品線
EMSURE®
化驗
99.0-100.5% (complexometric)
形狀
solid
雜質
≤0.005% Insoluble matter
pH值
3.0-3.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
92.5 °C
密度
1.75 g/cm3 at 20 °C
體積密度
900 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.0005%
正離子痕跡
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[K+].[Al]1(O[S](=O)(=O)O1)O[S](=O)(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI 密鑰
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 采用离子液体溶解和无毒的十二水合硫酸铝钾沉淀法从油棕生物质中提取木质素并进行表征。:该研究探索了一种使用离子液体从油棕生物质中提取木质素的环保方法,然后使用无毒的十二水合硫酸铝钾沉淀木质素。该工艺以生态友好性和木质素回收效率著称,在生物炼制技术中具有潜在的应用价值(Mohtar et al., 2015)。
- 十二水合硫酸铝钾(明矾)降低地毯中屋尘螨过敏原浓度。:该研究探讨了十二水合硫酸铝钾(明矾)降低家用地毯中过敏原浓度的有效性。该研究表明,明矾作为一种简单且经济有效的方法,可以显著降低过敏原水平,从而有助于改善室内空气质量,减少过敏原相关的健康问题(Sevki et al., 2006)。
分析報告
含量(配位滴定):99.0 - 100.5 %
同一性:通过测试
溶液外观:通过测试
不溶物质: ≤ 0.005%
pH值(10 %;在水中):3.0-3.5
氯化物(Cl): ≤ 0.0005 %
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
Cd(镉): ≤ 0.0005 %
Cu(铜): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
Na(钠): ≤ 0.005 %
NH₄(铵): ≤ 0.005 %
Pb(铅): ≤ 0.0005%
符合ACS试剂 Ph Eur
同一性:通过测试
溶液外观:通过测试
不溶物质: ≤ 0.005%
pH值(10 %;在水中):3.0-3.5
氯化物(Cl): ≤ 0.0005 %
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
Cd(镉): ≤ 0.0005 %
Cu(铜): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
Na(钠): ≤ 0.005 %
NH₄(铵): ≤ 0.005 %
Pb(铅): ≤ 0.0005%
符合ACS试剂 Ph Eur
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1