Key Documents
1.01036
Supelco
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
别名:
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate, Potassium chromium(III) sulfate, Alum chrome
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KCr(SO4)2 · 12H2O
CAS号:
分子量:
499.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
233-401-6
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
產品線
EMSURE®
化驗
99.0-102.0% (iodometric)
形狀
solid
雜質
≤0.01% Insoluble matter
pH值
3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
89 °C
密度
1.83 g/cm3 at 20 °C
體積密度
800‑1000 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.002%
正離子痕跡
Al: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.010%
NH4+: ≤0.010%
Pb: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.01%
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI 密鑰
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
分析報告
Assay (iodometric): 99.0 - 102.0 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.01 %
Al (Aluminium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.010 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.010 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3