等級
reagent grade
品質等級
蒸汽壓力
2.04 hPa ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥98.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
300 °C (DIN 51794)
效力
3670 mg/kg LD50, oral (Rat)
2306 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
雜質
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.1% Valerian aldehyde (GC)
≤0.1% Water
蒸發殘留物
≤0.005%
pH值
7 (20 °C, 22 g/L)
bp
138 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
轉變溫度
flash point 47 °C
密度
0.815 g/cm3 at 20 °C
正離子痕跡
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00005%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
應用
- 1,11,15,25-四羟基-4,8,18,22-Di(桥联二丙酸羧基)酞菁铜的合成与特性:本研究重点介绍了正戊醇在合成复杂有机化合物中的应用,证明了正戊醇可以有效地促进高精度化学反应,这种反应是新型材料和药物开发所必需的(Xia et al., 2015)。
- 槲皮素发光淬灭法测定水样中的Cr(III)/Cr(VI):本研究利用正戊醇进行环境监测,尤其是进行水中铬离子的检测和鉴定,说明了其在环境安全和合规性方面的重要性(Hosseini and Belador, 2009)。
- 顶空溶剂微萃取在废水样品中一硝基甲苯分析中的应用:研究人员在用于废水污染物分析的样品制备过程中使用了正戊醇,这一用途突显了正戊醇在环境测试操作方案中的关键作用,该研究提出了一种既有效又高效的提取方法(Ebrahimzadeh等人,2007)。
- ZnO颗粒的纳米/微观结构和光学性质:本文讨论了正戊醇在氧化锌晶须溶剂热合成中的应用,重点介绍了其在传感器生产中的用途,这种传感器对环境监测和材料科学研究很关键(Jiaqiang等人,2006)。
聯結
其他說明
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
120.2 °F - closed cup
閃點(°C)
49 °C - closed cup