主要文件
1.00606
Supelco
Iodine Test
photometric, 0.050-10.00 mg/L (I2), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
產品線
Spectroquant®
品質等級
測量範圍
0.050-10.00 mg/L (I2)
技術
photometry: suitable
檢測方法
photometric (SPADNS - arsenic free)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Method: photometric, DPD 0.050 - 10.00 mg/l I₂ Spectroquant®
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany