主要文件
1.00467
Millipore
GranuCult® plus 玫瑰-孟加拉氯霉素琼脂(RBC)
for yeasts, for molds, suitable for microbiology
别名:
RBC 琼脂, 酵母菌和霉菌培养基
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.74
無菌
non-sterile
品質等級
形狀
granular
製造商/商標名
GranuCult® plus
包裝
pkg of -500 g
儲存條件
dry media (Tightly closed)
技術
microbiological culture: suitable
顏色
pink
pH值
7.0-7.4 (25 °C, 33.2 g/L in H2O)
溶解度
33.2 g/L
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
molds
yeasts
一般說明
GranuCult® 加强 孟加拉红氯霉素琼脂是用于计数食品中酵母菌和霉菌的选择性琼脂。中性 pH 值与氯霉素结合可抑制大多数细菌的生长。孟加拉红被真菌吸收到细胞内,限制了霉菌菌落的大小和扩散,防止生长缓慢的物种被强势菌种生长盖过。
應用
GranuCult® 加强 孟加拉红氯霉素琼脂适合计数食品中的酵母菌和霉菌,特别是蛋白质类食品。
特點和優勢
  • GranuCult® 提供优质的颗粒状培养基。
  • 由于可降低吸入粉尘和有毒物质的风险,更安全和可持续,从而创造了更安全的工作环境。
  • 具有良好的可湿性、溶解性和自由流动性。
  • 方便使用,即使在温暖和潮湿环境下也能将组分分离和结块的情况降至最低。
  • 批次间重复性高
  • 保质期长达五年
  • 测试菌株数超过所有监管要求
  • 造粒技术允许培养基内添加多种补充剂,无需再额外添加
分析報告
外观(净度):浑浊
外观(颜色):粉红色至红色
pH值(25 °C):7.0-7.4
参考培养基上的接种物(酿酒酵母ATCC 9763(WDCM 00058)):10-100
参考培养基上的接种物(胶红酵母 DSM 70403):10-100
菌落计数(酿酒酵母ATCC 9763(WDCM 00058)):
菌落计数(胶红酵母 DSM 70403):
在测试培养基上回收(酿酒酵母ATCC 9763(WDCM 00058)): ≥ 在测试培养基上50%
的回收率(胶红酵母 DSM 70403): ≥ 50%
生长(总状毛霉 ATCC 42647):中等至良好
生长(大肠杆菌ATCC 25922(WDCM 00013)):无
生长(粪肠球菌ATCC 29212(WDCM 00087)):无
孵育:5天; 22 °C;有氧。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,可满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3