蒸汽壓力
2 hPa ( 20 °C)
品質等級
產品線
EMPROVE® EXPERT
pH值
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
運動黏度
14.7 cSt(25 °C)
bp
135 °C
mp
-17 °C
密度
1.58 g/cm3 at 20 °C
應用
parenterals
儲存溫度
2-8°C
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
也與該產品經常一起購買
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash