材料
membrane ( 0.22 μm Durapore® for bacteria removal)
品質等級
無菌
sterile
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Opticap®
雜質
<10 cfu/mL Microorganisms
總有機碳(TOC)殘留物
<500 ppb
孔徑
0.22 μm pore size
相容性
for use with Milli-Q® CLX
一般說明
Opticap®过滤器是一种制药级灭菌过滤器,用于在纯水进入分析仪之前去除水中的细菌和颗粒。带有Opticap® XL过滤器的回路面板(放置在分配回路中)可以壁挂式或独立式。
该过滤器与Milli-Q® CLX 7000系列水纯化系统兼容。
该过滤器与Milli-Q® CLX 7000系列水纯化系统兼容。
應用
Opticap® XL过滤器为关键研究应用提供无细菌和无颗粒的纯水。
特點和優勢
- 0.22 μm Durapore®除菌膜。
- 确保符合CLRW质量规格。
- 随附质量证书(CoQ)。
- 为确保最有效果,建议每6个月更换一次。
成分
- Opticap® XL过滤器,0.22μm Durapore®除菌膜。
- 质量证书。
其他說明
使用说明
- 生物截留:微生物。
- 作用机制:过滤(体积排阻)。
- 应用: 实验室一般分析。
- 设计用途:水纯化。
- 使用说明:请参阅系统设备用户指南“使用系统”部分(在系统包装盒的USB密钥提供)。
- 储存声明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany