主要文件
09-310
Sigma-Aldrich
抗磷酸化EGFR (Tyr1069) 抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Receptor tyrosine-protein kinase ErbB-1, avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
primate (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pTyr1069)
基因資訊
horse ... Egfr(100067755)
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
pig ... Egfr(397070)
rat ... Egf(25313)
一般說明
EGFR(表皮生长因子受体,ErbB-1)是一种受体酪氨酸激酶(RTK),它是受体酪氨酸激酶的EGFR/ErbB家族的四种成员之一。 EGFR 在基本的正常细胞过程的调节以及增生性疾病病(如癌症)的病理生理学中起关键作用。EGFR信号传导通路的激活与细胞增殖的增加、血管生成、转移和减少的细胞凋亡有关。通过结合配体,EGFR由无活性的单体形式转化为活性的二聚体。除了形成同型二聚体外,EGFR还可以与ErbB受体家族的另一个成员(例如ErbB2/Her2/neu)配对,以产生活化的异二聚体。EGFR二聚体化刺激其固有的细胞内蛋白酪氨酸激酶活性,这种活性导致EGFR的C末端结构域中Y992、Y1045、Y1068、Y1148 和Y1173位点上五个酪氨酸(Y)残基的受体酪氨酸激酶的胞浆结构域内的酪氨酸残基的转磷酸化和自磷酸化。 这种自磷酸化导致多个下游信号转导级联的激活,特别是通过Ras、 PI3激酶的 MAPK、Akt 和JNK通路和PLC通路,这些通路最终导致各种下游通路的激活。在激活过程中Tyr1069磷酸化。
特異性
与Tyr1069磷酸化EGFR发生强烈的特异性反应
免疫原
表位:Tyr1069(胞质结构域)
酪氨酸-磷酸化表皮生长因子受体
應用
免疫荧光 免疫细胞化学:
研究子类别
激酶 & 磷酸酶
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
信号传导
该抗-磷酸化EGFR(Tyr1069)抗体经过验证可用于ELISA,、IC、WB中检测磷酸化EGFR(Tyr1069)。
品質
已通过蛋白质印迹对未经处理和经EGF处理的A431裂解液进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
该抗体的1:1,000 稀释液在10 g经EGF处理的A431细胞裂解液中检测到Tyr1069磷酸化EGFR。
標靶描述
~170 kDa
聯結
替代:04-339
外觀
抗原亲和纯化
抗原亲和纯化的兔多克隆抗体,溶于 0.1M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠。
儲存和穩定性
自收到之日起,以未稀释的等分试样可于2-8ºC条件下稳定保存1年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。
分析報告
对照
未处理和 EGF 处理的 A431 裂解液
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Immunodetection of the ligand-activated receptor for epidermal growth factor.
Campos-Gonzalez, R and Glenney, J R
Growth Factors, 4, 305-316 (1991)
Feng Chen et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 33(7), 1041-1049 (2013-03-28)
Blood-brain barrier (BBB) dysfunction in acute liver failure (ALF) results in increased BBB permeability that often precludes the patients from obtaining a life-saving liver transplantation. It remains controversial whether matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) from the injured liver contributes to the deregulation