主要文件
09-274
Sigma-Aldrich
抗-PEAK1抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
NKF3 kinase family member, Sugen kinase 269
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PEAK1(79834)
一般說明
PEAK1属于蛋白激酶超家族。PEAK1也称酪氨酸蛋白激酶SgK269和Sugen激酶269。它包含一个分叉的、可能没有活性的真核蛋白激酶结构域。它有一个旁系同源物,也称SgK223或pragmin。 这两者构成了蛋白激酶NKF3亚家族,存在于脊椎动物和棘皮动物中。
特異性
其他物种尚未经过测试。
免疫原
表位:1511-1660 aa
重组蛋白,aa:1511-1660。同源性:100% 人和黑猩猩; 96% 猪和马;90%小鼠;88%大鼠
應用
该抗-PEAK1抗体经过验证可用于WB检测PEAK1。
品質
通过蛋白质印迹在FG Nonstim /Nonstrvd裂解液中进行了常规评估。
標靶描述
250kda
分析報告
对照
FG Nonstim /Nonstrvd 裂解液
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Collagen signaling enhances tumor progression after anti-VEGF therapy in a murine model of pancreatic ductal adenocarcinoma.
Aguilera, KY; Rivera, LB; Hur, H; Carbon, JG; Toombs, JE; Goldstein, CD; Dellinger et al.
Cancer Research null