純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, rat, human
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... REST(5978)
mouse ... Rest(19712)
rat ... Rest(83618)
一般說明
REST(RE1沉默转录因子)也称NRSF(神经元限制性沉默因子)是一种结合DNA序列元件NRSE(神经元限制性沉默元件)的沉默蛋白。REST与NRSE的结合抑制了非神经元细胞中的神经元基因转录。尽管REST在非神经组织中大多高度表达,但它也在发育中的神经元中表达,并在大脑中低水平表达。REST 包含九个锌指结构域,但是也以通过选择性剪接产生的C末端截短形式存在。该变体REST4包含五个锌指结构域,并与DNA弱结合,但被转运至细胞核。REST 与心室肌细胞中的mSin3和HDAC有关,这一点暗示了REST在神经系统外的作用。REST的下调通常发生在神经分化时,这种下调对于某些类别的神经元的正常发育是必需的。神经外和未分化的神经组织都需要REST来抑制体内神经元基因的表达。
特異性
可识别REST。
免疫原
GST融合蛋白,对应人REST的801-1097位残基。
表位:C端
應用
研究子类别
转录因子
信号传导神经科学
转录因子
信号传导神经科学
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
该抗-REST抗体经过验证可用于WB中检测REST。
品質
通过蛋白质印迹对HeLa核提取物进行了评估。
蛋白质印迹分析:
0.5-1 μg/mL的该抗体在Hela、Raji和Jurkat细胞的核提取物中检测到REST。
蛋白质印迹分析:
0.5-1 μg/mL的该抗体在Hela、Raji和Jurkat细胞的核提取物中检测到REST。
標靶描述
120 kDa
外觀
抗原亲和纯化
纯化兔血清,溶于含0.07%叠氮化钠和30%甘油的PBS。
儲存和穩定性
自收到之日起在-20ºC可稳定保存1年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析報告
对照
HeLa核提取物
HeLa核提取物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Loss of the repressor REST in uterine fibroids promotes aberrant G protein-coupled receptor 10 expression and activates mammalian target of rapamycin pathway.
Varghese, BV; Koohestani, F; McWilliams, M; Colvin, A; Gunewardena, S; Kinsey, WH; Nowak et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Pei-Ching Chang et al.
PloS one, 9(2), e88556-e88556 (2014-02-20)
Prostate cancer (PCa) cells undergoing neuroendocrine differentiation (NED) are clinically relevant to the development of relapsed castration-resistant PCa. Increasing evidences show that autophagy involves in the development of neuroendocrine (NE) tumors, including PCa. To clarify the effect of autophagy on