主要文件
07-574
Sigma-Aldrich
抗-CENP-A抗体
Upstate®, from rabbit
别名:
Anti-CENP-A, Anti-CenH3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
製造商/商標名
Upstate®
技術
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CENPA(1058)
一般說明
CENP-A是仅在着丝粒处发现的组蛋白H3的变体形式。
着丝粒蛋白A(CENP-A)是一种17 kDa着丝粒特异性组蛋白变体,与组蛋白H3的C端具有62%的氨基酸同源性。它位于着丝粒中,在着丝粒特异性染色质的形成中起着关键作用。敲除组蛋白H3的CENP-A结合域的研究表明,CENP-A可能是将α-卫星DNA包装到初级染色结构中的组蛋白H3的替代品。CENP-A是着丝粒的特异性核小体的形成所必需的,这暗示着CENP-A是着丝粒特异性的表观遗传标记。
特異性
CENP-A
预计具有广泛的物种交叉反应性
免疫原
对应于人CENP-A氨基酸4-17的肽(RRRSRKPEAPRRRS)。
應用
抗CENP-A抗体是用于检测CENP-A(也称为着丝粒自身抗原A)的兔多克隆抗体 & 在WB中进行了测试。
研究子类别
细胞周期,DNA 复制&修复
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过免疫印迹对HeLa细胞的酸提取组蛋白进行了常规评估
標靶描述
17kDa
聯結
替代:04-205
外觀
亲和纯化的免疫球蛋白,溶于0.1 Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.15 NaCl和0.05%叠氮化钠中。
免疫亲和纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2至8ºC条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
秋水仙酰胺处理或未处理的对照组蛋白(来自HeLa细胞)
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
CENP-A nucleosomes localize to transcription factor hotspots and subtelomeric sites in human cancer cells.
Athwal, RK; Walkiewicz, MP; Baek, S; Fu, S; Bui, M; Camps, J; Ried, T; Sung, MH; Dalal, Y
Epigenetics & Chromatin null
Essential role of microphthalmia transcription factor for DNA replication, mitosis and genomic stability in melanoma.
Strub T, Giuliano S, Ye T, Bonet C, Keime C, Kobi D, Le Gras S, Cormont M, Ballotti R et al.
Oncogene null
Qubo Zhu et al.
The Journal of cell biology, 185(5), 827-839 (2009-06-03)
Telomeric repeat binding factor 1 (TRF1) is a component of the multiprotein complex "shelterin," which organizes the telomere into a high-order structure. TRF1 knockout embryos suffer from severe growth defects without apparent telomere dysfunction, suggesting an obligatory role for TRF1
Cell-cycle-dependent structural transitions in the human CENP-A nucleosome in vivo.
Bui, M; Dimitriadis, EK; Hoischen, C; An, E; Quenet, D; Giebe, S; Nita-Lazar, A; Diekmann et al.
Cell null
Nucleolar organization, ribosomal DNA array stability, and acrocentric chromosome integrity are linked to telomere function.
Stimpson, KM; Sullivan, LL; Kuo, ME; Sullivan, BA
Testing null