Merck
所有图片(5)
主要文件
07-131
Sigma-Aldrich
抗-Sirt1(Sir2) 抗体
Upstate®, from rabbit
别名:
SIR2-like protein 2, silencing information regulator 2-like, silent information regulator 2, sir2-related protein type 2, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 2 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, mouse
製造商/商標名
Upstate®
技術
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SIRT1(23411)
mouse ... Sirt1(93759)
一般說明
Sirtuins是以酵母基因Sir2(也称为沉默交配型信息调控2)命名的密切相关的酶家族。在几乎所有研究的生物中都发现了Sirtuin家族的成员。研究人员提出sirtuins在生物体′对压力(例如热量或饥饿)的反应中起关键作用,并负责限制卡路里摄入对延长寿命的影响。Sirtuins通过在NAD+存在下从蛋白质上除去乙酰基来起作用。它们因此被分类为“NAD+依赖性脱乙酰基酶”。Sirtuins与衰老,转录,细胞凋亡和抗逆性的调节有关。Sirt1(也称为Sirtuin 1,Sir2L1和Sir2a)是酵母Sir2的哺乳动物同源物,已显示可脱乙酰化,从而使p53蛋白失活以调节细胞过程。
特異性
该抗体可识别Sirt1。
免疫原
GST标记的融合蛋白对应小鼠Sir2α的1-131位氨基酸。
表位:氨基酸1-131
應用
使用抗-Sirt1(Sir2)抗体(兔多克隆抗体)发表(超过30篇引用),并在ICC、IP、WB中进行验证以检测Sirt1(Sir2),又称沉默信息调节因子2样,sirtuin 2。
免疫沉淀:
已显示5 µL先前批次的该抗体可从1 mg 3T3/A31 RIPA细胞提取物中免疫沉淀Sirt1。
免疫细胞化学:
据报道,该抗体可检测用多聚甲醛固定的3T3细胞中的Sirt1。
染色质免疫沉淀:
由Tiberi et al., (2012)发表
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹法对3T3核提取物进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:1000-1:5000稀释液在3T3核提取物中检测到Sirt1。
標靶描述
110 kDa;在一些细胞裂解液中观察到未表征的条带70和50。
聯結
替代:05-707
外觀
免疫亲和层析
纯化的兔IgG,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸、0.15 M NaCl、0.05%叠氮化钠和30%甘油的缓冲液中
儲存和穩定性
自运送之日起在-20°C下保存1年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。
避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。
注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析報告
对照
Jurkat细胞裂解液,人结肠癌或人肺鳞状细胞癌。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Activation of stress response gene SIRT1 by BCR-ABL promotes leukemogenesis.
Yuan, H; Wang, Z; Li, L; Zhang, H; Modi, H; Horne, D; Bhatia, R; Chen, W
Blood null
Mitochondrial biogenesis fails in secondary biliary cirrhosis in rats leading to mitochondrial DNA depletion and deletions.
Arduini, A; Serviddio, G; Escobar, J; Tormos, AM; Bellanti, F; Vi?a, J; Monsalve, M; Sastre, J
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology null
Human SIRT1 associates with mitotic chromatin and contributes to chromosomal condensation.
Samuel T Fatoba,Andrei L Okorokov
Cell Cycle null
Sir2 links chromatin silencing, metabolism, and aging.
L Guarente
Genes & development, 14(9), 1021-1026 (2000-05-16)
A deacetylase-deficient SIRT1 variant opposes full-length SIRT1 in regulating tumor suppressor p53 and governs expression of cancer-related genes.
Shah, ZH; Ahmed, SU; Ford, JR; Allison, SJ; Knight, JR; Milner, J
Molecular and cellular biology null