抗體表格
unpurified
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
Tetrahymena sp., human
製造商/商標名
Upstate®
技術
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
dimethylation (Lys4)
基因資訊
human ... H3C1(8350)
一般說明
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。
特異性
识别二甲基化组蛋白H3(Lys4),MW ~17 kDa。使用甲基化肽通过ELISA证明了特异性。
预计具有广泛的物种交叉反应性。
免疫原
对应于人组蛋白H3的氨基酸1-8的KLH偶联的合成肽(ARTMe2KQTAR-GC)
表位:二甲基化组蛋白H3(Lys4)
應用
使用在ChIP、DB、ICC、IF、WB、PIA、ChIP-seq.中发表并验证的抗二甲基组蛋白H3(Lys4)抗体(兔多克隆抗体),以检测二甲基组蛋白H3(Lys4)(也称为H3K4me2,组蛋白H3(二甲基K4))。
染色质免疫沉淀:
5 μL先前批次产品已在1 x 106 3T3/A31细胞中对甲基化组蛋白H3进行了免疫沉淀。
免疫细胞化学:
先前批次的1:500稀释液显示,在用4%多聚甲醛固定并使用0.1%Triton X-100透化的L6细胞中,甲基化组蛋白H3呈阳性免疫染色。
5 μL先前批次产品已在1 x 106 3T3/A31细胞中对甲基化组蛋白H3进行了免疫沉淀。
免疫细胞化学:
先前批次的1:500稀释液显示,在用4%多聚甲醛固定并使用0.1%Triton X-100透化的L6细胞中,甲基化组蛋白H3呈阳性免疫染色。
研究子类别
组蛋白
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹对HeLa酸提取物进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:2000-1:10,000稀释液在HeLa细胞的酸提取蛋白中检测到甲基化的组蛋白H3。
先前批次的1:2000-1:5000稀释液在HeLa和四膜虫细胞的酸提取蛋白中检测到甲基化的组蛋白H3。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:2000-1:10,000稀释液在HeLa细胞的酸提取蛋白中检测到甲基化的组蛋白H3。
先前批次的1:2000-1:5000稀释液在HeLa和四膜虫细胞的酸提取蛋白中检测到甲基化的组蛋白H3。
標靶描述
大约17 kDa
外觀
兔多克隆抗血清,含0.05%叠氮化钠。
形式:未纯化
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
分析報告
对照
HeLa酸提取物
HeLa酸提取物
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
The requirements for COMPASS and Paf1 in transcriptional silencing and methylation of histone H3 in Saccharomyces cerevisiae.
Mueller, JE; Canze, M; Bryk, M
Genetics null
Epigenetic changes to the MDR1 locus in response to chemotherapeutic drugs.
Baker, EK; Johnstone, RW; Zalcberg, JR; El-Osta, A
Oncogene null
Pharmacologic inhibition of epigenetic modifications, coupled with gene expression profiling, reveals novel targets of aberrant DNA methylation and histone deacetylation in lung cancer.
Zhong, S; Fields, CR; Su, N; Pan, YX; Robertson, KD
Oncogene null
CTCF binding at the insulin-like growth factor-II (IGF2)/H19 imprinting control region is insufficient to regulate IGF2/H19 expression in human tissues.
Ulaner, GA; Yang, Y; Hu, JF; Li, T; Vu, TH; Hoffman, AR
Endocrinology null
Distribution of histone H3.3 in hematopoietic cell lineages.
Jin, C; Felsenfeld, G
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null