主要文件
06-1331
Sigma-Aldrich
抗-IL-23R抗体,细胞质
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
interleukin 23 receptor
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, mouse
技術
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... IL23R(149233)
一般說明
白细胞介素23受体(IL-23R)是一种I型细胞因子受体,是IL23a/IL23受体的一个亚基。IL-23R与受体分子IL12RB1/IL12Rbeta1配对,并且两者都是IL23A信号传导所必需的。IL-23R与Janus激酶2(JAK2)组成性缔合,并且还与转录激活因子STAT3结合。
特異性
该抗体可识别IL-23R的胞质结构域。
可以检测IL-23R的其他亚型(请参阅分子量)。
免疫原
KLH 偶联的线性肽对应于细胞质结构域处和周围的人 IL-23R。
應用
免疫组化分析:代表性批次的1:100稀释液在小鼠脾脏组织中检测到IL-23R。
流式细胞术分析:2-10 µg先前批次在人PBMCs中检测到IL-23R。流式细胞术在小鼠中不起作用。
ELISA:该抗体的先前批次由独立实验室通过ELISA检测。
抗IL-23R抗体,细胞质可检测IL-23R水平 & 已出版&经过验证可用于WB、IH、ELISA、FC。
流式细胞术在小鼠中不起作用。
品質
通过蛋白质印迹对Jurkat细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL该抗体可在10 µg Jurkat细胞裂解液中检测到IL-23R。
標靶描述
观察值~42 kDa
可检测其他剪接产生的IL-23R的其他亚型:亚型1(~72 kDa)、亚型2(~43 kDa)、亚型3(~41 kDa)、亚型4(~20 kDa)、亚型5(~30 kDa)、亚型6(~43 kDa)和亚型7(~26 kDa)。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Yeast ubiquitin-like genes are involved in duplication of the microtubule organizing center.
S Biggins,I Ivanovska,M D Rose
The Journal of cell biology null