Merck
所有图片(4)
主要文件
05-499
Sigma-Aldrich
抗组蛋白H3抗体,克隆6.6.2
clone 6.6.2, Upstate®, from mouse
别名:
H3 histone, family 3A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
6.6.2, monoclonal
物種活性
vertebrates, human, plant
製造商/商標名
Upstate®
技術
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... H3F3B(3021)
一般說明
该单克隆抗体是使用对应于组蛋白H3的前20个氨基酸的未修饰肽产生的,并且对该区域中的未修饰表位具有特异性。
特異性
该抗体可识别并特异于组蛋白H3,Mr 17kDa。
该肽序列在广泛的动植物物种中是相同的。
免疫原
对应于人组蛋白H3氨基酸1-20[ARTKQTARKSTGGKAPRKQLC]的KLH结合肽。 克隆6.6.2。
表位:氨基酸1-20
應用
抗组蛋白H3抗体,克隆6.6.2是一种用于检测组蛋白H3(也称为H3组蛋白家族A3)的小鼠单克隆抗体 &已在WB中得到验证。
研究子类别
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹对HeLa细胞中酸提取的裂解液进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 µg/mL该批次在HeLa细胞的酸提取裂解液中检测到组蛋白H3。
標靶描述
17 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含有70%储存缓冲液(0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.15 M NaCl、0.05%叠氮化钠和30%甘油)的缓冲液中。
蛋白G层析
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
处理建议:
收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20ºC。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注意: 冷藏室温度变化至低于-20ºC时可能导致-含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析報告
对照
HeLa细胞提取物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Phase I pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation of combined valproic acid/doxorubicin treatment in dogs with spontaneous cancer.
Wittenburg LA, Gustafson DL, Thamm DH
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null
Glycosylation and sialylation of macrophage-derived human apolipoprotein E analyzed by SDS-PAGE and mass spectrometry: evidence for a novel site of glycosylation on Ser290.
Lee Y, Kockx M, Raftery MJ, Jessup W, Griffith R, Kritharides L
Molecular and Cellular Proteomics null
Induction of human fetal hemoglobin via the NRF2 antioxidant response signaling pathway.
Macari, ER; Lowrey, CH
Blood null
A HIGHLY SELECTIVE OLIGOPEPTIDE BINDING PROTEIN FROM THE ARCHAEON SULFOLOBUS SOLFATARICUS.
Gogliettino M, Balestrieri M, Pocsfalvi G, Fiume I, Natale L, Rossi M, Palmieri G
Journal of Bacteriology null
Purification and characterization of C-terminal truncated forms of histone H2A in monocytic THP-1 cells.
Jiro Minami, Koji Takada, Katsuhiko Aoki, Yohta Shimada, Yutaka Okawa, Noriko Usui, Kiyoshi Ohkawa
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology null