Key Documents
05-412
Sigma-Aldrich
抗-GSK3抗体(克隆4G-1E)
clone 4G-1E, Upstate®, from mouse
别名:
GSK-3 alpha, glycogen synthase kinase 3 alpha
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4G-1E, monoclonal
物種活性
mouse, Dictyostelium sp., Schizosaccharomyces pombe, rat, vertebrates, human
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
適合性
not suitable for immunoprecipitation
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GSK3A(2931)
mouse ... Gsk3A(606496)
rat ... Gsk3A(50686)
一般說明
糖原合成酶激酶3(GSK-3)是一种多功能丝氨酸/苏氨酸激酶,它是各种信号通路的关键调节因子。据报道在哺乳动物中有GSK-3 的两个亚型:51 kDa 的GSK-3a和47 kDa 的GSK-3b。这两种亚型的激酶结构域有98%左右的同源性,但是最后76个C末端氨基酸残基只有36%左右相同。GSK-3a 的N末端含有富含甘氨酸的延伸区。研究人员也鉴定出一个GSK-3b的次要(占总量的~15%)剪接变体GSK-3b2,它的激酶结构域内含有一个13个残基的插入片段(insert)。与 ‘未剪接’ 的GSK-3b相比,它对 tau蛋白的激酶活性下降。 与同样存在于神经元过程的未剪接GSK-3b不同,GSK-3b2 主要位于神经元胞体中。GSK-3b 在Wnt 信号通路中起关键的抑制作用。Wnt基因编码分泌性富含半胱氨酸的大蛋白家族,该蛋白对于成年组织的发育和维持很重要。据报道Wnt 信号通路异常促进人类退化性疾病和癌症。
特異性
GSK3,α和 β亚型
由于该免疫原在许多不同物种的已知酶中具有极高的保守性,预计该酶与几乎所有同源物种发生交叉反应。
免疫原
18残基合成肽(C-KQLLHGEP NVSYICSRY),对应于来源于与卵清蛋白偶联的果蝇GSK3/蓬松酶(shaggy enzyme)的催化结构域(在亚结构域VII和VIII之间)区域的氨基酸203-219。 克隆4G-1E。
應用
免疫沉淀:
不推荐。
免疫细胞化学:
10 µg/mL的先前批次抗体在用丙酮固定的 L6细胞中显示出GSK3的阳性免疫染色。
抗-GSK3 抗体(克隆4G-1E)可检测GSK3的水平 & 已有相关文献发表& 经过验证可用于IC & WB。
研究子类别
PI3K、Akt & mTOR 信号传导
研究类别
信号传导
品質
通过免疫印迹对人Jurkat细胞、人A431、大鼠L6、大鼠PC12或小鼠3T3细胞进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 µg/mL的该批次在Jurkat 细胞的RIPA裂解液中检测到GSK3;以前在人A431、大鼠L6和PC12以及小鼠3T3细胞的RIPA 裂解液中检测到GSK3。
標靶描述
51 kDa(α)或46 kDa(β)
外觀
形式:纯化
蛋白G纯化
蛋白G纯化的小鼠IgG1,保存在含有0.02 M 磷酸缓冲液(pH 7.6)、0.25 M NaCl、0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C条件下可稳定保存1年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
阳性抗原对照:货号12-303,Jurkat细胞裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Regulation of neural migration by the CREB/CREM transcription factors and altered Dab1 levels in CREB/CREM mutants.
Carmen Diaz-Ruiz,Rosanna Parlato,Fernando Aguado,Jesus M Ure?a,Ferran Burgaya et al.
Molecular and Cellular Neurosciences null
Assays for glycogen synthase kinase-3 (GSK-3).
D Cross
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 124, 147-159 (2000-12-02)
Glycogen synthase kinase 3 regulates PAX3-FKHR-mediated cell proliferation in human alveolar rhabdomyosarcoma cells.
Fu-Yue Zeng,Hanqing Dong,Jimmy Cui,Lingling Liu,Taosheng Chen
Biochemical and biophysical research communications null
Divergent cell signaling after short-term intensified endurance training in human skeletal muscle.
Benziane, B; Burton, TJ; Scanlan, B; Galuska, D; Canny, BJ; Chibalin, AV; Zierath, JR; Stepto, NK
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism null
Chronic renin inhibition with aliskiren improves glucose tolerance, insulin sensitivity, and skeletal muscle glucose transport activity in obese Zucker rats.
Marchionne, EM; Diamond-Stanic, MK; Prasonnarong, M; Henriksen, EJ
American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology null