主要文件
05-1466
Sigma-Aldrich
抗-FOXA1抗体,克隆2F83
clone 2F83, from mouse
别名:
Forkhead box protein A1, forkhead box A1, hepatocyte nuclear factor 3, alpha
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
無性繁殖
2F83, monoclonal
物種活性
human, mouse
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
FOXA1(HNF3A,肝细胞核因子3α)是翼状螺旋转录因子叉头家族的成员。现已确知它涉及各种器官的发育和分化,包括肝脏、肾脏、胰腺、肺、前列腺和乳腺(Lupien, 2008)。 FOXA1 的高表达常见于前列腺和乳腺的肿瘤,在两种肿瘤中它分别与雄性激素受体或雌激素受体α相互作用 (Lupien, 2008)。在ER中,FOXA1受到关注,因为它与异染色质中的顺式调节区相互作用,也因为它增强ER和染色质的相互作用(Badve, 2007)。
特異性
其他物种尚未经过测试。
该抗体检测人FOXA1 (HNF3α).
免疫原
包含氨基酸7-86的重组人GST-FOXA1 蛋白。
表位:N端
應用
使用在 WB、ICC、IHC(P)中经过验证的抗-FOXA1抗体(克隆2F83,小鼠单克隆抗体)检测 FOXA1(也称为叉头盒蛋白A1,肝细胞核因子3α)。
免疫组织化学:
独立实验室证实该克隆可用于各种小鼠组织(包括胚胎和成年脑、成年消化道、成年呼吸道和成年尿道)的石蜡包埋IHC (IH(P))。 采用抗体的1:2,000 稀释液进行染色,但是稀释度和条件必须由用户优化。
研究子类别
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹对HeLa细胞核提取物进行了评估。
蛋白质印迹分析: 该抗体的1:1,000稀释液在HeLa细胞核提取物中检测到FOXA1。
標靶描述
49 kDa
外觀
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠单克隆抗体。
形式:纯化
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8ºC条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Yawei Liu et al.
Nature communications, 8, 14709-14709 (2017-04-25)
Neurons reprogramme encephalitogenic T cells (Tenc) to regulatory T cells (Tregs), either FoxP3+Tregs or FoxA1+Tregs. We reported previously that neuronal ability to generate FoxA1+Tregs was central to preventing neuroinflammation in experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). Mice lacking interferon (IFN)-β were defective