04-775
Anti-HRAS Antibody
rabbit monoclonal, MC57
别名:
GTP- and GDP-binding peptide B, GTPase HRas, Ha-Ras1 proto-oncoprotein, Ras family small GTP binding protein H-Ras, Transforming protein p21, c-has/bas p21 protein, c-ras-Ki-2 activated oncogene, p19 H-RasIDX protein, transformation gene: oncogene HAMSV,
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
推荐产品
产品名称
抗-Ha-Ras抗体(克隆MC57,兔单克隆), culture supernatant, clone MC57, from rabbit
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
MC57, monoclonal
物種活性
rat, mouse, human
技術
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HRAS(3265)
一般說明
Ras蛋白是小GTP结合蛋白,与异型三聚体G蛋白不同,它含有单一多肽中的所有GTP酶和效应器功能(effector function)。Ras 至少存在三种亚型:Ki-Ras、Ha-Ras和N-Ras,它们具有截然不同的表达模式,但是有相似的信号传导活动。Ras的羧基末端是棕榈酰化和法尼基化的,从而在膜中固定。在静息细胞(resting cell)中,Ras 与GDP一起加载,在受体的生长因子刺激后激活,该受体将Ras鸟嘌呤核苷酸交换因子募集至膜平面上。交换因子邻近Ras蛋白导致GDP的释放,使其被GTP取代。在与GTP结合的形式中,Ras结合多种蛋白,包括Raf、RalGDS和PI3激酶。 GTP 水解会导致Ras失活,两种已知的 Ras GTP酶激活蛋白RasGAP 或 NF-1会大大加速水解过程。Raf-1会与Ras:GTP选择性结合,通过孵育Raf-1的Ras结合结构域的裂解液,可以测定Ras激活情况。
特異性
可识别Ha-Ras,Mr ~21 kDa。不与Cdc42、Rho 或 Rac1交叉反应。
根据序列同源性,预测与小鼠和大鼠发生交叉反应。
免疫原
对应于全长人 Ha-Ras的GST 融合蛋白。克隆MC57。
應用
使用经验证可用于WB的该抗-Ha-Ras抗体(克隆MC57)检测Ha-Ras。
研究子类别
MAP激酶
MAP激酶
研究类别
信号传导
信号传导
品質
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1000稀释液在A4313细胞的RIPA裂解液中检测到Ha-Ras。
標靶描述
~21 kDa
聯結
替代:05-775
外觀
含0.05% 叠氮化钠中的培养上清液
儲存和穩定性
自收到之日起在-20ºC可稳定保存1年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
阳性抗原对照:货号12-301,未刺激的A431细胞裂解液。加入2.5µL 2-巯基乙醇/100µL裂解液,煮沸5分钟以减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20µg经还原的裂解液。
阳性抗原对照:货号12-301,未刺激的A431细胞裂解液。加入2.5µL 2-巯基乙醇/100µL裂解液,煮沸5分钟以减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20µg经还原的裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1