特點
(Snap-N-Spike®)
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(C(CCC([2H])([2H])[2H])CCC([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3
InChI 密鑰
NIJJYAXOARWZEE-WFGJKAKNSA-N
一般說明
内标和认证加标溶液®,适用于通过 LC/MS 或 GC/MS 法定量检测尿液或其他基质中丙戊酸的含量,用于临床毒理学、法医分析、药物监测、尿液药物检测或治疗药物监测中的测试应用。丙戊酸以 Depakote®、Valparin 或 Stavzor® 等商品名出售,是一种抗癫痫药和情绪稳定剂。该药是用于治疗癫痫、躁郁症、偏头痛和抑郁症的处方药。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Depakote is a registered trademark of Sanofi S.A.
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stavzor is a registered trademark of Noven Therapeutics, LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C