V-011
维生素A标准液 溶液
100 μg/mL ± 25% (Refer to COA) (Ethanol with 0.1% (w/v) BHT), ampule of 1 mL, reference material, Cerilliant®
别名:
视黄醇 溶液, 3,7-二甲基-9-(2,6,6-三甲基-1-环己烯基)-2,4,6,8-九萘-1-醇, 全反式-视黄醇, 抗干眼醇, 维生素 A 醇 溶液, 维生素 A1
About This Item
推荐产品
等級
reference material
形狀
liquid
特點
(Snap-N-Shoot®)
(Snap-N-Spike®)
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL ± 25% (Refer to COA) (Ethanol with 0.1% (w/v) BHT)
應用
clinical testing
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
CC(=C/CO)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
InChI 密鑰
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
- 按照ISO/IEC 17025和ISO 17034认证标准充分鉴定
- 附带全面的分析证书(CoA),提供稳定性、均一性、浓度准确性、不确定性和可追溯性方面的数据
- 通过实时稳定性研究进行严格检测,确保准确性和保质期
- 采用合格的精密天平通过重量法制备而成,最大限度减小不确定性
- 在氩气保护下火焰密封安瓿瓶,确保长期保存
- 为提高实验室效率,以便利、DEA豁免的形式提供
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
57.2 °F
閃點(°C)
14.0 °C
其他客户在看
实验方案
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications