Merck
T-038
Supelco
(+)-11-去甲-Δ9-THC-9-羧酸葡糖苷酸 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H36O10
分子量:
520.57
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
cannabis testing
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCc1cc(O)c2C3C=C(CCC3C(C)(C)Oc2c1)C(=O)OC4OC(C(O)C(O)C4O)C(O)=O
InChI
1S/C27H36O10/c1-4-5-6-7-13-10-17(28)19-15-12-14(8-9-16(15)27(2,3)37-18(19)11-13)25(34)36-26-22(31)20(29)21(30)23(35-26)24(32)33/h10-12,15-16,20-23,26,28-31H,4-9H2,1-3H3,(H,32,33)
InChI 密鑰
UWXZAZRSQQLWKH-UHFFFAOYSA-N
一般說明
11-Nor-Δ9-THC-9-羧酸葡糖苷是植物大麻素 ∆9-四氢大麻酚(THC)的 II 期代谢物。这种经过认证的Snap-N-Spike®参比溶液适用于多种GC/MS或LC/MS应用,从药物测试和研究到临床毒理学或法医分析。该有证参比物质为通过 LC-MS/MS 方法校准 THC 酸葡糖酸苷提供了附加价值,而无需增加水解步骤。
應用
该认证加标溶液® 适用于通过 HPLC、GC/MS 或 LC-MS/MS 法进行(+)-11-Nor-Δ9-THC-9-羧酸葡萄糖醛酸测试,从而用于法医分析、临床毒理学、尿液药物测试和大麻效力或杂质分析测试等应用。该认证标准物质(CRM)还可作如下用途:
  • 开发基于固相萃取(SPE)的自动样品制备方法,以使用液相色谱-质谱法(LC-MS)测定血清、唾液和尿液中 ∆9-四氢大麻酚(THC)及其三种主要代谢物
  • 使用液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)测定全血样品中的大麻素及其代谢物
  • 通过超高效液相色谱-串联质谱法(UHPLC-MS/MS)检测和定量头发样品中的 11-Nor-∆9-四氢大麻酚-9-羧酸葡糖苷(THC-COOH-glu)
  • 通过液相色谱-高分辨率质谱法(LC-HRMS)同步分析 11 份吸毒者头发样品中植物大麻素及其代谢物和安非他明类兴奋剂(ATS)残留
  • 通过 LC-MS/MS 确定尿样品中 11-nor-∆9-四氢大麻酚-9-羧酸(THC-COOH)及其葡萄糖醛酸类似物(THC-COOH-glu)的测量不确定度
特點和優勢
  • 完全符合 ISO/IEC 17025 和 ISO 17034 认证
  • 附综合分析证书(CoA),包括稳定性、均匀性、浓度准确性、不确定性和可追溯性数据
  • 通过实时稳定性研究严格测试,以确保准确性和保质期
  • 使用合格的精密天平进行重量准备,以确保最小不确定性
  • 氩气环境下火焰密封,装入安瓿以便长期保存
  • 提供方便的 DEA 豁免格式,以提高实验室效率
其他說明
不用于免疫分析
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.